Learn More
Pentylmagnesiumbromid, 2M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11945961 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
11935961 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435558000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 693-25-4 | C5H11BrMg | 175.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-25-4 , 60-29-7
Summenformel C5H11BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 175.35
MDL-Nummer MFCD00000045
InChI-Schlüssel ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M
Synonym amylmagnesium bromide, magnesium, bromopentyl, bromopentylmagnesium, n-pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide, pentylmagnesium bromide solution, n-pentyl magnesium bromide, npentmgbr;, pentylmagnesiumbromide, amyl-magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101838
IUPAC-Name Magnesium;pentan;bromid
SMILES CCCCC[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentylmagnesium bromide
Farbe Schwarz bis gelb
Dichte 0.9470g/mL
Flammpunkt -40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.947
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 175.35
Physikalische Form Lösung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.