missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentylmagnesiumchlorid, 1.3-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Acros Organics™

Catalog Number p-4228864
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6393-56-2, 109-99-9
C5H11ClMg
130.90
MFCD00672089
OHLJPYMGJFINNA-UHFFFAOYSA-M
pentylmagnesium chloride, pentylmagnesium chloride solution, n-pentylmagnesium chloride, 1-pentylmagnesium chloride, chloro pentyl magnesium, ohljpymgjfinna-uhfffaoysa-m, 1-pentylmagnesium chloride, 1m in methf, pentylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
10953547
Magnesium;Pentan;Chlorid
CCCCC[Mg]Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6393-56-2, 109-99-9
C5H11ClMg
130.90
MFCD00672089
OHLJPYMGJFINNA-UHFFFAOYSA-M
pentylmagnesium chloride, pentylmagnesium chloride solution, n-pentylmagnesium chloride, 1-pentylmagnesium chloride, chloro pentyl magnesium, ohljpymgjfinna-uhfffaoysa-m, 1-pentylmagnesium chloride, 1m in methf, pentylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
10953547
Magnesium;Pentan;Chlorid
CCCCC[Mg]Cl

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentylmagnesium chloride
Dichte 0.9670g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.967
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 130.9
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentylmagnesium chloride, 2M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'