Learn More
PEO1 Antibody (1C5), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18334669 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18334669 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18334669 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00056652M03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PEO1 Monoclonal antibody specifically detects PEO1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PEO1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_068602
Gen-Alias ATXN8, chromosome 10 open reading frame 2, EC 3.6.4.12, FLJ21832, infantile onset spinocerebellar ataxia (autosomal recessive), IOSCA, mitochondrial, MTDPS7, PEO1PEOA3, TWINKLE
Wirtsspezies Mouse
Immunogen PEO1 (NP_068602.2, 591 a.a. ~ 684 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DRKLVTGPGKRYLQVSKNRFDGDVGVFPLEFNKNSLTFSIPPKNKARLKKIKDDTGPVAKKPSSGKKGATTQNSEICSGQAPTPDQPDTSKRSK
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56652
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ