Beschreibung
Pepsin contains the “cathepsin” component which has milk curdling activity. It has a broad range of substrate activity and demonstrates an esterase acitivity.
- CAS Number: 9001-75-6
- EC Number: 232-629-3
- MDL Number: MFCD00081840
- Format: off white lyophilized powder
- Specific activity: ≥1:10000
Used in preparation of Fab fragments from antibodies and to hydrolyze dry cervical samples in mice
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molecular Biology, Proteomics |
| Molekulargewicht | ∽35000 |
| Name | Pepsin |
| pH-Bereich | 2.5 to 4.5 |
| Menge | 50 g |
| Quelle | Porcine |
| Lagerungsbedingungen | 15° to 30°C |
| Form | Powder |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pepsin, 1:10,000
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: pepsin