Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Beschreibung
Pepstatin A ist ein Hemmer für Pepsin, Renin, Cathepsin D und andere saure Proteasen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pepstatin A |
Schmelzpunkt | 235°C |
Farbe | Weiß |
Schmelzbereich | 230° to 240°C |
Infrarotspektrum | Entspricht Referenz |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Menge | 5 mg |
Merck Index | 15, 7260 |
Formelmasse | 685.9 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |