missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEPT2/SLC15A2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18725743 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18725743 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18725743 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP159626

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PEPT2/SLC15A2 Polyclonal specifically detects PEPT2/SLC15A2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PEPT2/SLC15A2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q16348
Gen-Alias Kidney H(+)/peptide cotransporter, kidney isoform, PEPT2FLJ33407, Peptide transporter 2, solute carrier family 15 (H+/peptide transporter), member 2, solute carrier family 15 member 2
Gensymbole SLC15A2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to SLC15A2(solute carrier family 15 (H+/peptide transporter), member 2) The peptide sequence was selected from the middle region of SLC15A2. Peptide sequence GNENNSLLIESIKSFQKTPHYSKLHLKTKSQDFHFHLKYHNLSLYTEHSV The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Molekulargewicht des Antigens 82 kDa
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6565
Testspezifität Rat 79%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.