Learn More
Gibco™ Peptone Preview Pak
Artikelnummer. 16299831
Change view
Click to view available options
Menge:
6 × 100 mg
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16299831 6 × 100 mg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16299831 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 215379
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Pepton-Probe-Kit enthält unsere Weizen-, Baumwolle-, Soja- und Hefe-Peptone und bietet im Vergleich zu anderen Zellkulturzusätzen einzigartige Nährstoffprofile.
  • Einfach zu testende Packung, frei von tierischen Peptonen
  • Einzigartige Nährstoffprofile
  • Supplemente für die Zellkultur
  • Das Pepton Preview Pak enthält:
    • Wheat 100, UF — ein ultrafiltriertes Supplement mit hohem Glutamingehalt, wodurch es ideal für Anwendungen in der Säugetierzellkultur ist. Es wird für einen verbesserten Peptidgehalt abgebaut, was zu einer niedrigen Konzentration freier Aminosäuren und Kohlenhydrate führt.
    • Cotton 100, UF bietet einen hohen Nukleosidgehalt und wurde zur Verbesserung des Peptidgehalts abgebaut. Es wird für eine höhere Vitaminkonzentration behandelt, die dazu beitragen kann, die Leistung bei Säugetier- und mikrobiellen Prozessen aufrechtzuerhalten.
    • Baumwolle 200, UF — ultra-gefiltert und reich an Nukleosid-Gehalt, verarbeitet zur Verbesserung der Kohlenhydratkonzentrationen, was für einige Zellkulturen und mikrobielle Prozesse wichtig ist
    • Soy 100 — ein stark verdautes Pepton aus Sojaprotein, das einen hohen Gehalt an Nukleosiden und freier Aminosäure bietet. Darüber hinaus weist es eine hohe Konzentration an Vitaminen und Kohlenhydraten auf und wird für eine Vielzahl von Prozessen empfohlen.
    • Yeast 100 dient dazu, den Gehalt an Vitaminen und anderen wichtigen Nährstoffen der Hefe zu erhöhen. Es ist als Nährstoffzusatz für die Säugetier- und Insektenzellkultur sowie die Kultur mikrobieller Zellen vorgesehen.
Für größere Packungsgrößen wenden Sie sich bitte an Gibco Custom Products Services oder informieren Sie sich über entsprechende/empfohlene Produkte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Menge 6 × 100 mg