Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptonwasser (abgefüllt in Flaschen)
Beschreibung
Züchten Sie eine Vielzahl von Mikroorganismen mit dem gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllten Thermo Scientific™ Oxoid™ Pepton-Wasser-Medium. Diese nicht selektive Bouillon wird als primäres Anreicherungsmedium für das Wachstum von Bakterien verwendet1. Es kann auch als Inokulum für eine Reihe von Fermentationsröhrchen oder andere diagnostische Medien verwendet werden.
Peptonwasser für das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen verwenden.
- Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Strohfarben, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | Peptonwasser (abgefüllt in Flaschen) |
| Format | Bijou-Fläschchen |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Pepton |
| Füllgewicht | 3.0 g + 0.3 g |
| Verpackungsart | Bijou-Flaschen mit Plastik-Schraubverschluss in einem Karton |
| Menge | 24 Stück/Packung |