Learn More
Perazin-d8-Dihydrochloridsalz, TRC
Artikelnummer. 30428324
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428324 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30428324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2858021MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perazine-d8 Dihydrochloride Salt
CAS 1246815-57-5
Summenformel C20H19D8Cl2N3S
Menge 1 mg
Synonym 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine-d8 Dihydrochloride Salt, 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine-d8 Dihydrochloride Salt, 10-[3-(4-Methylpiperazinyl)propyl]phenothiazine-d8 Dihydrochloride Salt, NSC 638694-d8 Dihydrochloride Salt, P 725-d8 Dihydrochloride Salt, Perazine-d8 Dihydrochloride Salt, Pernazine-d8 Dihydrochloride Salt, Psytomin-d8 Dihydrochloride Salt, Taxilan-d8 Dihydrochloride Salt
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N3S/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3/i13D2,14D2,15D2,16D2
SMILES CN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCCN2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=CC=C42
Molekulargewicht (g/mol) 420.47