Learn More
Perchlorsäure, 0.1 M
Catalog Number p-8014513
Click to view available options
Menge:
1 l
Güte:
Laboratory
Reagent Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2)
pH <2
Farbe Farblos
Dichte 1.05 g/ml
Geruch Essigsäure
Verpackung 1 l
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Güte Laboratory
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchlorsäure 0.1 mol/l in Essigsäure 100%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: perchloric acid, acetic acid