Learn More
Perchlorsäure, 60 %, reinst, SLR, Fisher Chemical
77.62 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Spécification
pH | 0,1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -18 °C |
Siedepunkt | 203 °C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdruck | 6,8 mmHg 25 |
Menge | 500 ml |
Viskosität | 3,5 mPaS bei 20 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 100.46g/mol |