Learn More
Perchlorsäure, ACS, 60 – 62 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perchloric Acid |
Schmelzpunkt | °C to 12°C |
Siedepunkt | 203°C |
Dichte | 1.54 |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Menge | 100 mL |
Physikalische Form | Liquid |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 100.46 |
Güte | ACS Reagent |