Learn More
Perchlorsäure, Umweltqualität, 67 – 71 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7050590
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
7601-90-3
ClHO4
100.45
MFCD00011325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
24247
CHEBI:29221
Perchlorsäure
O[Cl](=O)(=O)=O
7601-90-3
ClHO4
100.45
MFCD00011325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
24247
CHEBI:29221
Perchlorsäure
O[Cl](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -12 °C
Siedepunkt 203 °C
Dichte 1,67 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt 113 °C (235 °F)
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig, doppelte Subboiling-Destillation in Quarz
UN-Nummer UN1873
Merck Index 14,7153
Formelmasse 100.46
Reinheit (%) 65 to 71%
Güte Umweltbewusstsein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 67-71%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P283-Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.