missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perchlorsäure, TraceSELECT™ Ultra, 67 bis 72 %, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120653
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
7601-90-3
ClHO4
100.45
MFCD00011325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
24247
CHEBI:29221
Perchlorsäure
O[Cl](=O)(=O)=O
7601-90-3
ClHO4
100.45
MFCD00011325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
24247
CHEBI:29221
Perchlorsäure
O[Cl](=O)(=O)=O

TraceSELECT™ Ultra, für die Ultraspurenanalyse, 67 bis 72 %

TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT

  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perchlorsäure
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Dichte 1.66 g/cu.cm
Verpackung Poly-Flasche
Flammpunkt 113 °C (235.4 °F)
Menge 250 ml
Strukturformel HClO4
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1873
Formelmasse 100.46 mol
Reinheit (%) 67 bis 72 %
Güte TraceSELECT™ Ultra
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'