Learn More
Perchlormethylmercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179827
32.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
594-42-3
CCl4S
185.87
MFCD00037054
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
perchloromethyl mercaptan, perchloromethylmercaptan, clairsit, trichloromethanesulfenyl chloride, methanesulfenyl chloride, trichloro, perchloromethanethiol, perchlormethylmerkaptan, trichloromethane sulfenyl chloride, trichloromethylsulfenyl chloride, trichloromethanesulphenyl chloride
11666
Trichloromethyl-Thiohypochlorit
ClSC(Cl)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
594-42-3
CCl4S
185.87
MFCD00037054
RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
perchloromethyl mercaptan, perchloromethylmercaptan, clairsit, trichloromethanesulfenyl chloride, methanesulfenyl chloride, trichloro, perchloromethanethiol, perchlormethylmerkaptan, trichloromethane sulfenyl chloride, trichloromethylsulfenyl chloride, trichloromethanesulphenyl chloride
11666
Trichloromethyl-Thiohypochlorit
ClSC(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perchloromethyl mercaptan
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 146.0°C to 148.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CCl3SCl
Brechungsindex 1.5370 to 1.5410
Menge 5 g
Beilstein 03,135
Relative Dichte 1.7
Formelmasse 185.88
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloromethyl mercaptan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.