Learn More
Percoll™, MP Biomedicals™
200.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 ml
Beschreibung
Die Zentrifugation von Percoll™ führt aufgrund der Heterogenität der Partikelgrößen im Medium zu einer spontanen Bildung eines Dichtegradienten. Percoll™ kann für die Bildung von Gradienten entweder durch den Einsatz herkömmlicher Gradientenmischer oder durch Hochgeschwindigkeitszentrifugation verwendet werden. Im letzteren Fall kann die Probe mit dem Medium vorgemischt und dann auf dem in situ erzeugten Gradienten getrennt werden. Auf diese Weise können Gradientenbildung und Probentrennung in einem einzigen Arbeitsgang erreicht werden.
Spezifikation
CAS | 65455-52-9 |
Dichte | 1.128 g/ml (Lit.) |
Menge | 100 ml |
Viskosität | Cp bei 20 °C aufzeichnen |
Physikalische Form | Flüssig |