Learn More
Honeywell Safety Products™ Perfect Poly™ Fingerhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
Beschreibung
- Weißer, nicht pillender Strickhandschuh aus Polyamid, der für Präzisionsarbeiten geeignet ist.
- Geeignet für den Umgang mit feinen Produkten in trockenen Umgebungen.
- Ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
- Silikonfrei und für Lackierumgebungen geeignet.
- Die weiße Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen bietet einen guten Halt.
- Das eng gestrickte Material bietet Komfort, Halt, Fingerfertigkeit, Tastgefühl und verhindert das Eindringen von Schmutz.
- Die Belüfteten Handrücken und Handfläche sorgen für eine optimale Atmungsaktivität.
- Elastisch am Handgelenk
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE I Geringe Risiken, EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EC-Kategorie PSA 1, EC-Zertifikatsnummer (Eigenzertifizierung) |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Beschichteter Bereich | Finger |
Beschreibung | Messgerät 15 |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Material | Polyurethan, Polyamid |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 8 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobilindustrie, Luftfahrt und Versorgungsindustrie |