Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ graue Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Beschreibung
- Strickhandschuh aus grauem Polyamid
- Graue Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
- Dunkle Farbe macht es seidenfester und sorgt so für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2003 Mechanische Gefahren |
Beschreibung | 15 Gauge |
Farbe | Grau |
Material | Polyamid, Polyurethan |
Größe | 6 |
Länge (metrisch) | 25 cm |