Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First White Handschuhe
Beschreibung
- Strickhandschuh, 100 % Nylon
- Weiße PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
- Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
- Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
- Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
- Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderung, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Coating Material | Polyamid, Polyurethan |
| Farbe | Weiß |
| Größe | 7 |
| Länge (metrisch) | 24 cm |