Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First White Handschuhe
Artikelnummer. 12615333
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12615333 8 1 Stück
12605333 7 1 Stück
12625333 9 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12615333 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 213225508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First White Handschuhe für Feinhandhabung oder zum Tragen unter einem anderen Handschuh.
  • Strickhandschuh, 100 % Nylon
  • Weiße PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Polyamid mit Polyurethanbeschichtung bietet ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die PU-Beschichtung sorgt für einen guten Halt
  • Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind als silikonfrei zertifiziert, um ihre Verwendung bei der Lackierung zu gewährleisten
  • Die weiße Farbe verbessert die Hygiene und Sauberkeit des Handschuhs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 Allgemeine Anforderung, EN 388-2016 Mechanische Risiken
Bauweise Nahtloser Strick
Beschreibung 13 Gauge
Coating Material Polyamid, Polyurethan
Farbe Weiß
Größe 8
Länge (metrisch) 24 cm