Learn More
Alfa Aesar™ Perfluor-1-Ioddecan, 97 %
56.66 € - 211.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 423-62-1
Summenformel C10F21I
Molare Masse (g/mol) 645.981
MDL-Nummer MFCD00001065
InChI-Schlüssel UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
PubChem-CID 67920
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-10-iododecan
SMILES C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11434897
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B21845.06
5g
56.66 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11444897
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
B21845.14
25g
211.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
423-62-1
645.981
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
67920
C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
C10F21I
MFCD00001065
perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-10-iododecan
Spezifikation
Perfluoro-1-iododecane
Light sensitive
63°C to 67°C
423-62-1
MFCD00001065
perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
645.981
645.98
None
195°C to 200°C
5g
C10F21I
1810506
UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-10-iododecan
67920
97%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)