Learn More
Perfluor-1-Iodhexan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It is used as an initiator in the presence of fac-[Ir(ppy) 3 for the photoredox catalyst activated CRP of methacrylates in visible light-induced controlled radical polymerization of methacrylates with perfluoroalkyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Initiator in Anwesenheit von fac-[Ir(py)3 für den Photoredoxkatalysator aktivierten CRP von Methacrylaten in sichtbarer, lichtinduzierter kontrollierter radikaler Polymerisation von Methacrylaten mit Perfluoralkyliodid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Initiator in Anwesenheit von fac-[Ir(py)3 für den Photoredoxkatalysator aktivierten CRP von Methacrylaten in sichtbarer, lichtinduzierter kontrollierter radikaler Polymerisation von Methacrylaten mit Perfluoralkyliodid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro-1-iodohexane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 2.063 |
Siedepunkt | 117°C |
Brechungsindex | 1.329 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1802118 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |