missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluor-1-Iodhexan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11480017
102.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
355-43-1
C6F13I
445.95
MFCD00001063
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
67733
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
355-43-1
C6F13I
445.95
MFCD00001063
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
67733
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F

It is used as an initiator in the presence of fac-[Ir(ppy) 3 for the photoredox catalyst activated CRP of methacrylates in visible light-induced controlled radical polymerization of methacrylates with perfluoroalkyl iodide.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird als Initiator in Anwesenheit von fac-[Ir(py)3 für den Photoredoxkatalysator aktivierten CRP von Methacrylaten in sichtbarer, lichtinduzierter kontrollierter radikaler Polymerisation von Methacrylaten mit Perfluoralkyliodid verwendet.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.

Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iodohexane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 2.063
Siedepunkt 117°C
Brechungsindex 1.329
Menge 50 g
Beilstein 1802118
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 445.95
Reinheit (%) ≥98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'