missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluor-2,5,8,11-Tetramethyl-3,6,9,12-Tetraoxapentadecanylfluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046866
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34761-47-2
C15F30O5
830.11
MFCD00054660
QDHLRGOEEBWEIB-UHFFFAOYNA-N
perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, acmc-1csyq, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-oyl fluoride, perfluoro 2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, 2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxaheptadecafluoropentadecanoic acid fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoylfluoride,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl
118188
FC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
34761-47-2
C15F30O5
830.11
MFCD00054660
QDHLRGOEEBWEIB-UHFFFAOYNA-N
perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, acmc-1csyq, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-oyl fluoride, perfluoro 2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, 2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxaheptadecafluoropentadecanoic acid fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoylfluoride,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl
118188
FC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride
Dichte 1.8
Siedepunkt 200°C to 203°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.3
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 2,3,3,3-Tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)propoxy]propoxy]propoxy]propanoylfluorid
Formelmasse 830.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'