Learn More
Alfa Aesar™ Perfluor-(2-Methyl-3-Oxahexanoyl)-Fluorid, 97 %
19.30 € - 142.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2062-98-8
Summenformel C6F12O2
Molekulargewicht (g/mol) 332.045
MDL-Nummer MFCD00054657
InChI-Schlüssel BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
PubChem CID 102740
IUPAC-Name 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoylfluorid
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11389185
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L16483.03
1g
19.30 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11399185
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L16483.06
5g
46.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11309195
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L16483.14
25g
142.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 28-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2062-98-8
332.045
BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
102740
C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
C6F12O2
MFCD00054657
2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoylfluorid
Spezifikation
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
1.3
54°C to 56°C
2062-98-8
MFCD00054657
2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
332.045
332.06
None
Moisture sensitive
1g
C6F12O2
UN3265
BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoylfluorid
102740
97%