Learn More
Perfluor-3,6-dioxaheptansäure, TRC
Artikelnummer. 30417283
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417283 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417283 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP999323500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)
CAS 151772-58-6
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C5 H F9 O4
Menge 500 mg
Synonym Acetic acid','difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]- (9CI), 2,2-Difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid, Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid, Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA)
InChI-Formel InChI=1S/C5HF9O4/c6-2(7,1(15)16)17-3(8,9)4(10,11)18-5(12,13)14/h(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2-Difluor-2-[1,1,2,2-tetrafluor-2-(trifluormethoxy)ethoxy]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 296.0447
Formelmasse 295.9731
Reinheit (%) >95