Learn More
Perfluor(4-Methyl-2-Penten), [(E):(Z) 9:1], 90+ %, endl. 5-10 % Perfluor(2-Methyl-2-Penten), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046930
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2070-70-4
C6F12
300.05
MFCD00153253
SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
11012007
FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2070-70-4
C6F12
300.05
MFCD00153253
SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
11012007
FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Namenshinweis [(E):(Z) 9:1]
Hinweise zum Prozentgehalt Enthält 5 bis 10 % Perfluoro(2-methyl-2-penten)
Strukturformel (CF3)2CFCF=CFCF3
Brechungsindex <1.3000
Menge 25 g
IUPAC-Name 1,1,1,2,3,4,5,5,5-Nonafluor-4-(trifluormethyl)pent-2-en
Formelmasse 300.05
Reinheit (%) ≥90%