missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluoro (Allylbenzol), 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025796
29.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67899-41-6
C9F10
298.083
MFCD00153225
WRHBYJDZKRNITP-UHFFFAOYSA-N
perfluoro allylbenzene, perfluoroallylbenzene, 3-pentafluorophenyl pentafluoro-1-propene, 3-pentafluorophenyl pentafluoroprop-1-ene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-enyl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, benzene,1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoro-2-propen-1-yl, acmc-1b8oa, 1-pentafluoroallyl pentafluorobenzene
2775989
1,2,3,4,5-pentafluor-6-(1,1,2,3,3-pentafluorprop-2-enyl)benzol
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(=C(F)F)F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67899-41-6
C9F10
298.083
MFCD00153225
WRHBYJDZKRNITP-UHFFFAOYSA-N
perfluoro allylbenzene, perfluoroallylbenzene, 3-pentafluorophenyl pentafluoro-1-propene, 3-pentafluorophenyl pentafluoroprop-1-ene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-enyl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, benzene,1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoro-2-propen-1-yl, acmc-1b8oa, 1-pentafluoroallyl pentafluorobenzene
2775989
1,2,3,4,5-pentafluor-6-(1,1,2,3,3-pentafluorprop-2-enyl)benzol
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(=C(F)F)F)(F)F

Perfluoro(allylbenzene) is used as a pharmaceutical intermediate and as a chemical in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Perfluor(Allylbenzol) wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Chemikalie in der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro(allylbenzene)
Dichte 1.708
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 298.08
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'