Learn More
Perfluor-Verbindung FC-3284™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077742
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
310901-22-5
299
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
310901-22-5
299
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-compound FC-3284*
Dichte 1.7100g/mL
Siedepunkt 47.0°C to 57.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 100 g
Relative Dichte 1.71
Formelmasse 299