Learn More
Perfluoroverbindung FC-43, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179886
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
311-89-7
C12F27N
670
MFCD00000436
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
9397
CHEBI:38854
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
311-89-7
C12F27N
670
MFCD00000436
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
9397
CHEBI:38854
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutyl)butan-1-amin
C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-compound FC-43*
Schmelzpunkt -52.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.8800g/mL
Siedepunkt 173.0°C to 181.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.291
Menge 10 g
Relative Dichte 1.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Viskosität 2.3-3.3 mm2/s (25°C)
Formelmasse 670
Physikalische Form Flüssig