missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluorverbindung FC-72™, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-179908
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
355-42-0
C6F14
340
MFCD00000437
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
9639
CHEBI:39427
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecafluorohexan
C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
355-42-0
C6F14
340
MFCD00000437
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
9639
CHEBI:39427
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecafluorohexan
C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-compound FC-72*
Schmelzpunkt -4.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.6800g/mL
Siedepunkt 51.0°C to 59.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.251
Menge 100 g
Merck Index 15, 7271
Relative Dichte 1.68
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität 0.42 mm2/s (25°C)
Formelmasse 340
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'