Learn More
Perfluorverbindung FC-770™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598449
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1093615-61-2
399
MFCD09753882
Fluorinert™ FC-770
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1093615-61-2
399
MFCD09753882
Fluorinert™ FC-770
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-compound FC-770*
Dichte 1.8000g/mL
Siedepunkt 95.0°C
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität 0.8 mm2/s (25°C)
Formelmasse 399
Produktidentifikator
  • Perfluoro-compound FC-770]TS
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.