Learn More
Perfluor(decahydronaphthalin), cis und trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024092
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
306-94-5
C10F18
462.081
MFCD00010626
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
9386
CHEBI:38848
1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaphthalen
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
306-94-5
C10F18
462.081
MFCD00010626
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
9386
CHEBI:38848
1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaphthalen
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Perfluoro(decahydronaphthalene) is used to dissolve gases. Due to its gas carrying capacity, it is utilized to increase oxygen delivery during cell culture. It acts as an ingredient in fluosol which is an artificial blood product. It is also used to dissolve Teflon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor(decahydronaphthalin) wird zur Auflösung von Gasen verwendet. Aufgrund seiner Fähigkeit zum Gastransport wird es zur Erhöhung der Sauerstoffzufuhr während der Zellkultur eingesetzt. Es dient als Inhaltsstoff in Fluosol, einem künstlichen Blutprodukt. Es wird auch zur Auflösung von Teflon verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro(decahydronaphthalene)
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt -10°C to -7°C
Dichte 1.94
Siedepunkt 141°C to 142°C
Brechungsindex 1.3145
Menge 25 g
Beilstein 2067113
Merck Index 14,4183
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 462.1
Reinheit (%) 95%