Learn More
Perfluor(methylcyclohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021763
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
355-02-2
C7F14
350.06
MFCD00001468
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
9637
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexan
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
355-02-2
C7F14
350.06
MFCD00001468
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
9637
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexan
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Perfluoro(methylcyclohexane) is used as a solvent to determine fluorophilicity of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters. It combines with chloroform and acts as an ingredient for fluorous biphase reactions. Furthermore, it finds application as a heat transfer agent, a dielectric fluid and a perfluorocarbon tracer. It acts as a good solvent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor-(methylcyclohexan) wird als Lösungsmittel zur Bestimmung der Fluorophilizität von Kohlenwasserstoff- und Fluorkohlenstoff-funktionalisierten Nikotinsäureestern verwendet. Verbindet sich mit Chloroform und dient als Bestandteil für “fluorhaltige” Biphasenreaktionen. Darüber hinaus findet es Anwendung als Wärmeträger, Dielektrikum und Perfluorkohlenstofftracer. Es ist ein gutes Lösungsmittel für Gase.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro(methylcyclohexane)
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.8
Siedepunkt 75°C to 76°C
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.3 00
Menge 25 g
Beilstein 1915981
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone and benzene.
Formelmasse 350.06
Reinheit (%) 94%