Learn More
Perfluor-n-pentan, TRC
Artikelnummer. 30427295
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427295 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30427295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22971510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecafluoropentane
CAS 678-26-2
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C5 F12
Menge 10 g
Synonym Perfluoropentane, Dodecafluoropentane, Pentane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecafluoro-, Pentane','dodecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecafluoropentane, Dodecafluoropentane, FC 4112, FC 87, Fluorinert FC 87, Fluorinert PF 5050, Flutec PP 50, NVX 108, PF 5050, PFC 41-12, Perflenapent, Perfluoro-n-pentane, Perfluoropentane, QW 7437, R 41(12), R-41121,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecafluoropentane, Dodecafluoropentane, FC 4112, FC 87, Fluorinert FC 87, Fluorinert PF 5050, Flutec PP 50, NVX 108, PF 5050, PFC 41-12, Perflenapent, Perfluoro-n-pentane, Perfluoropentane, QW 7437, R 41(12), R-4112
InChI-Formel InChI=1S/C5F12/c6-1(7,2(8,9)4(12,13)14)3(10,11)5(15,16)17
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Dodecafluorpentan
Molekulargewicht (g/mol) 288.034
Formelmasse 287.981
Reinheit (%) >95