Learn More
Perfluor-tert-Butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026444
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2378-02-1
MFCD00042092
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2378-02-1
MFCD00042092
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-tert-butanol
Schmelzpunkt -17°C
Siedepunkt 44°C to 45°C
Geruch Characteristic
Summenformel C4HF9O
Strukturformel (CF3)3COH
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1841640
Synonym perfluoro-tert-butanol, nonafluoro-tert-butanol, perfluoro-tert-butyl alcohol, perfluoro-t-butanol, nonafluoro-tert-butyl alcohol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl, nonafluor-terc.butanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl propan-2-ol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, nonafluor-terc.butanol czech
InChI-Schlüssel XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(trifluormethyl)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 236.04
PubChem CID 16924
Formelmasse 236.04
Reinheit (%) 99%