Learn More
Perfluorbutansulfonsäure 13C3 (2,3,4-13C3)-Natrium 50 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium |
| CAS | 2708218-84-0 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Methanol/Water |
| Summenformel | 13C3 C F9 O3 S . Na |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | 13C3-PFBSNa, Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, 1-Butane-2,3,4-13C3-sulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, sodium salt (1:1) (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4HF9O3S.Na/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1; |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| IUPAC-Name | Natrium;1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor(2,3,4-13C3)butan-1-sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 325.059 |
| Mehr anzeigen |