missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluorbutylsulfonamid, TRC

Artikelnummer. 30425393
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425393 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30425393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP303350100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perfluorobutane Sulfonamide
CAS 30334-69-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H2 F9 N O2 S
Menge 100 mg
Synonym Perfluorobutane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-butanesulfonamide, Nonafluorobutanesulfonamide, Perfluorobutanesulfonamide, n-Nonafluorobutanesulfonamide, FBSA, FBSA, Perfluorobutane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-butanesulfonamide, Nonafluorobutanesulfonamide, Perfluorobutanesulfonamide, n-Nonafluorobutanesulfonamide, PFBSA
InChI-Formel InChI=1S/C4H2F9NO2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H2,14,15,16)
SMILES NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorbutan-1-Sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 299.11
Formelmasse 298.9663
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.