Learn More
Perfluorbutylsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluorobutane Sulfonamide |
| CAS | 30334-69-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C4 H2 F9 N O2 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Perfluorobutane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-butanesulfonamide, Nonafluorobutanesulfonamide, Perfluorobutanesulfonamide, n-Nonafluorobutanesulfonamide, FBSA, FBSA, Perfluorobutane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-butanesulfonamide, Nonafluorobutanesulfonamide, Perfluorobutanesulfonamide, n-Nonafluorobutanesulfonamide, PFBSA |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H2F9NO2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H2,14,15,16) |
| SMILES | NS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorbutan-1-Sulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 299.11 |
| Mehr anzeigen |