Learn More
Alfa Aesar™ Perfluordodecan, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ L16827.03
Weitere Details : CAS : 307-59-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323776
  • 51.13 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
307-59-5
638.09
WNZGTRLARPEMIG-UHFFFAOYSA-N
78973
C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
C12F26
MFCD00042084
perfluorododecane, hexacosafluorododecane, n-perfluorododecane, perfluoro-n-dodecane, acmc-20ajy2
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hexacosafluorododecan
Spezifikation
Perfluorododecane
178°C
1g
C12F26
MFCD00042084
perfluorododecane, hexacosafluorododecane, n-perfluorododecane, perfluoro-n-dodecane, acmc-20ajy2
C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
638.09
638.09
1.5
72°C to 76°C
307-59-5
CF3(CF2)10CF3
1811139
WNZGTRLARPEMIG-UHFFFAOYSA-N
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-hexacosafluorododecan
78973
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation