missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluorokerosin-941
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Perfluorokerosin wird als interne Referenz für die negative Ionenmassenspektrometrie, Mulling-Mittel während der Analyse der Harnrechnung durch diffuse Reflexions-Infrarot-Fouriertransformationsspektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Ins
Perfluorokerosin wird als interne Referenz für die negative Ionenmassenspektrometrie, Mulling-Mittel während der Analyse der Harnrechnung durch diffuse Reflexions-Infrarot-Fouriertransformationsspektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Ins
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluorokerosene-941 |
Dichte | 1.97 |
Siedepunkt | 110°C to 180°C (0.5 mmHg) |
Brechungsindex | 1.347 |
MDL-Nummer | MFCD00132835 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'