Learn More
Perfluoroctanesulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077811
59.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
754-91-6
C8H2F17NO2S
499.15
RRRXPPIDPYTNJG-UHFFFAOYSA-N
perfluorooctanesulfonamide, perfluoroctylsulfonamide, perfluorooctane sulfonamide, pfosa, heptadecafluorooctanesulphonamide, perfluorooctanesulfonic acid amide, unii-80am718fml, 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro, deethylsulfluramie, perfluorooctanesulphonamide
69785
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoroctan-1-sulfonamid
C(C(C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)N)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
754-91-6
C8H2F17NO2S
499.15
RRRXPPIDPYTNJG-UHFFFAOYSA-N
perfluorooctanesulfonamide, perfluoroctylsulfonamide, perfluorooctane sulfonamide, pfosa, heptadecafluorooctanesulphonamide, perfluorooctanesulfonic acid amide, unii-80am718fml, 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro, deethylsulfluramie, perfluorooctanesulphonamide
69785
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoroctan-1-sulfonamid
C(C(C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)N)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanesulfonamide
Schmelzpunkt 154.0°C to 155.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (mix of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 499.15
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluorooctanesulfonamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/