Learn More
Perfluorooctanesulfonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30420669
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420669 500 mg
30410313 50 mg
30413712 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP999360500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423-60-9
Summenformel C8ClF17O2S
Molekulargewicht (g/mol) 518.58
Synonym 1-Octanesulfonyl chloride, heptadecafluoro- (6CI,7CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride, Heptadecafluoro-1-octanesulfonyl chloride, NSC 292152, Perfluoro-1-octanesulfonyl chloride, Perfluorooctylsulfonyl chloride
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanesulfonyl Chloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8ClF17O2S/c9-29(27,28)8(25,26)6(20,21)4(16,17)2(12,13)1(10,11)3(14,15)5(18,19)7(22,23)24
Formelmasse 517.9036