Learn More
Buerkle™ Exsikkatorplatte für Buerkle™ Kunststoff-Exsikkator
Artikelnummer. 10112541 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
200 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10112541 200 mm 1 Stück
10784004 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112541 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 97910201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ perforierte Polypropylen-Platte zur Verwendung mit Buerkle™ Exsikkatoren.
  • Platte für Exsikkator
  • Aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 190 mm
Produkttyp Perforierte Platte
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Exsikkatoren
Innendurchmesser (metrisch) 200 mm