missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pergafast 201, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pergafast 201 |
| CAS | 232938-43-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pergafast 201 |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C21 H20 N2 O6 S2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4-Methyl-N-[[[3-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]benzenesulfonamide, DP 201, N-(4-Methylphenylsulfonyl)-N'-[3-(4-methylphenylsulfonyloxy)phenyl]urea, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-(3-p-toluenesulfonyloxyphenyl)urea, N-p-Tolylsulfonyl-N'-3-(p-tolylsulfonyloxy)phenylurea, PF 201, Pergafast 201 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H20N2O6S2/c1-15-6-10-19(11-7-15)30(25,26)23-21(24)22-17-4-3-5-18(14-17)29-31(27,28)20-12-8-16(2)9-13-20/h3-14H,1-2H3,(H2,22,23,24) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc2cccc(OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)c2 |
| IUPAC-Name | [3-[(4-Methylphenyl)sulfonylcarbamoylamino]phenyl] 4-methylbenzolsulfonat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?