missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pergafast 201, TRC

Artikelnummer. 17963765
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17963765 500 mg 500 Milligramm
17951875 100 mg 100 Milligramm
17984015 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17963765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP287180500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 232938-43-1
Summenformel C21 H20 N2 O6 S2
Molekulargewicht (g/mol) 460.52
Synonym 4-Methyl-N-[[[3-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]benzenesulfonamide, DP 201, N-(4-Methylphenylsulfonyl)-N'-[3-(4-methylphenylsulfonyloxy)phenyl]urea, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-(3-p-toluenesulfonyloxyphenyl)urea, N-p-Tolylsulfonyl-N'-3-(p-tolylsulfonyloxy)phenylurea, PF 201, Pergafast 201
IUPAC-Name [3-[(4-methylphenyl)sulfonylcarbamoylamino]phenyl] 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc2cccc(OS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pergafast 201
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H20N2O6S2/c1-15-6-10-19(11-7-15)30(25,26)23-21(24)22-17-4-3-5-18(14-17)29-31(27,28)20-12-8-16(2)9-13-20/h3-14H,1-2H3,(H2,22,23,24)
Formelmasse 460.0763
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.