Learn More
Periodsäure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813598
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
O[I](O)(O)(O)(O)=O
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
O[I](O)(O)(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Periodic Acid
Schmelzpunkt 122,0 °C
Menge 25 g
Strukturformel H5IO6
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:3 kg/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, schwer löslich in Äther
Formelmasse 227.94
Güte Analyse
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Periodic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.