Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M GC-Kapillarsäule
Für die Verwendung in der Gaschromatographie entwickelt. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Kapillarsäulen, 0.53 mm Innendurchmesser, bestehen aus 20,000 Da Polyethylenglycol. Diese polaren Phasensäulen werden für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole empfohlen und eignen sich für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
339.00 € - 730.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
Stationäre Phase | Permabond™ CW 20 M |
USP-Typ | Gehäuse G16 |
Funktionalität/ Interaktionstyp | Polare Phase |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10688801
|
Macherey-Nagel™
723515.10 |
10 m | 0,5 μm |
339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10246801
|
Macherey-Nagel™
723515.25 |
25 m | 0,5 μm |
730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10726512
|
Macherey-Nagel™
723517.10 |
10 m | 2 μm |
339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10736512
|
Macherey-Nagel™
723517.25 |
25 m | 2 μm |
730.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10491082
|
Macherey-Nagel™
723517.30 |
30 m | 2 μm |
730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10164891
|
Macherey-Nagel™
723549.10 |
10 m | 1 μm |
339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10296271
|
Macherey-Nagel™
723549.25 |
25 m | 1 μm |
730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10256321
|
Macherey-Nagel™
723549.30 |
30 m | 1 μm |
730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Empfohlen für die Lösungsmittelanalyse und Alkohole in der Gaschromatographie und geeignet für die Verwendung mit wässrigen Lösungen.
- Die Säulen haben einen Innendurchmesser von 0.53 mm und einen Außendurchmesser von 0.8 mm
- Filmoptionen sind in den Stärken 0.50 μm, 1.00 μm und 2.00 μm erhältlich
- In verschiedenen Längen erhältlich. 10 M, 25 m und 30 m
- Höchsttemperatur:
- 200 °C im langfristigen isothermen Betrieb
- 220 °C in kurzen Isothermen in einem Temperaturprogramm
- Ähnliche Phasen: Optima™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, RTX-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Spezifikation
0,8 mm | |
Permabond™ CW 20 M | |
Polare Phase | |
200 °C (langfristig), 220 °C (im Temperaturprogramm) | |
Je 1 |
0,53 mm | |
Gehäuse G16 | |
GC Kapillarsäule | |
Polyethylenglykol 20,000 Da |