Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,4 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Stationäre Phase | Permabond™ SE-52 |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie (GC) |
| Temperaturbereich | 300°bis 320 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Verpackungsmaterial | Permabond™ SE-52 |
| Mehr anzeigen |