Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Wärmeschrumpfendes Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Etikettierer-Kassette
Zur Verwendung in rauen Umgebungen. Brady™ PermaSleeve™ Heißschrumpf-Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Etikettierer-Kassetten sind langlebig und die Schrumpfrate spart Zeit bei der Installation.
Marke: Brady™ 131610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13830kg
Beschreibung
- 3:1 Heißschrumpfschlauch liegt eng am Draht an
- Beständig gegen Chemikalien, Korrosion und UV-Licht
- Eine Kassette enthält 80 Etiketten
Spezifikation
Schrumpfrate: 3:1 | |
Matt | |
Polyolefin (B-342) | |
Markierung von Drähten und Kabeln | |
0,439 in. |
Schwarz, Weiß | |
Kartusche | |
Etikettierer-Kassette | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
0.75 ft. |